Tisk…
2,2-Difluoroethyl chloroformate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC450490-1G PC450490-5G PC450490-25G
APOSPC450490-1GEA 3580 CZK
APOSPC450490-1G APOSPC450490-5G APOSPC450490-25G
2,2-Difluoroethyl chloroformate
2,2-Difluoroethyl chloroformate
Vzorec: C₃H₃ClF₂O₂
Bod varu: 72…74 °C (150 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24141311
CAS číslo: 111022-16-3
UN: 2742
ADR: 6.1+3+8,II