Tisk…
N-Benzyl-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450487-1G PC450487-250MG
APOSPC450487-1GEA 27350 CZK
APOSPC450487-1G APOSPC450487-250MG
N-Benzyl-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanamide 95%
N-Benzyl-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanamide
Vzorec: C₁₁H₉F₆NO₂
MW: 301,185 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28901334
CAS číslo: 1980087-07-7