Trifluoromethanesulphonylethane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC450484-1G
PC450484-250MG
APOSPC450484-1GEA
13530
CZK
APOSPC450484-1G
APOSPC450484-250MG
Trifluoromethanesulphonylethane
Trifluoromethanesulphonylethane
Vzorec:
C₃H₅F₃O₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28137331 CAS číslo: 13003-57-1 |