Tisk…
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450408-1G PC450408-5G
APOSPC450408-1GEA 2650 CZK
APOSPC450408-1G APOSPC450408-5G
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Vzorec: C₆H₈F₄O₃
MW: 204,12 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28334385
CAS číslo: 277332-97-5
UN: 3272
ADR: 3,III