Tisk…
4-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4504-1G PC4504-25G PC4504-5G
APOSPC4504-1GEA 622 CZK
APOSPC4504-1G APOSPC4504-25G APOSPC4504-5G
4-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₃S
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784323
CAS číslo: 29540-84-9