Tisk…
7-Fluoronaphthalen-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC45032-100MG PC45032-250MG
APOSPC45032-100MGEA 1370 CZK
APOSPC45032-100MG APOSPC45032-250MG
7-Fluoronaphthalen-1-ol 95%
7-Fluoronaphthalen-1-ol
Vzorec: C₁₀H₇FO
MW: 162,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077540
CAS číslo: 3132-92-1