Tisk…
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC45031-1G PC45031-250MG PC45031-5G
APOSPC45031-1GEA 1660 CZK
APOSPC45031-1G APOSPC45031-250MG APOSPC45031-5G
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅BrF₃NO₃
MW: 300.029 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15527568
CAS číslo: 453565-89-4