Tisk…
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC45030-1G PC45030-250MG
APOSPC45030-1GEA 1660 CZK
APOSPC45030-1G APOSPC45030-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₆O₃
MW: 288,143 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32177069
CAS číslo: 2375008-65-2