Tisk…
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450294-1G PC450294-5G
APOSPC450294-1GEA 5630 CZK
APOSPC450294-1G APOSPC450294-5G
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Vzorec: C₆H₄F₈O₃
Bod varu: 80…81 °C (150 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28334289
CAS číslo: 1980044-06-1
UN: 1993
ADR: 3,III