2,2-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC450293-1G
PC450293-5G
APOSPC450293-1GEA
5630
CZK
APOSPC450293-1G
APOSPC450293-5G
2,2-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
2,2-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Vzorec:
C₅H₅F₅O₃ MW: 208,083 g/mol Bod varu: 77…78 °C (75 mm Hg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28334288 CAS číslo: 1980085-24-2 UN: 1993 ADR: 3,III |