Tisk…
Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450292-1G PC450292-5G
APOSPC450292-1GEA 3940 CZK
APOSPC450292-1G APOSPC450292-5G
Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Vzorec: C₅H₆F₄O₃
MW: 190,093 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28334287
CAS číslo: 916678-16-5
UN: 3272
ADR: 3,III