2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC450291-1G
PC450291-5G
APOSPC450291-1GEA
4300
CZK
APOSPC450291-1G
APOSPC450291-5G
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
Vzorec:
C₄H₆F₂O₃ MW: 140,085 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28054293 CAS číslo: 916678-13-2 UN: 1993 ADR: 3,III |