Tisk…
5,5,5-Trifluoropentan-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450286-1G PC450286-25G PC450286-5G
APOSPC450286-1GEA 2690 CZK
APOSPC450286-1G APOSPC450286-25G APOSPC450286-5G
5,5,5-Trifluoropentan-2-one 98%
5,5,5-Trifluoropentan-2-one
Vzorec: C₅H₇F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20353440
CAS číslo: 1341078-97-4
UN: 1993
ADR: 3,III