Perfluorotetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC450285-1G
PC450285-5G
APOSPC450285-1GEA
3150
CZK
APOSPC450285-1G
APOSPC450285-5G
Perfluorotetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Perfluorotetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₆HF₉O₃ MW: 292,056 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD28054326 CAS číslo: 2248063-91-2 UN: 1760 ADR: 8,III |