2,3-Dibromo-3-chloro-1,1,1-trifluoropropane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450282-1G
PC450282-5G
APOSPC450282-1GEA
5720
CZK
APOSPC450282-1G
APOSPC450282-5G
2,3-Dibromo-3-chloro-1,1,1-trifluoropropane
2,3-Dibromo-3-chloro-1,1,1-trifluoropropane
Vzorec:
C₃H₂Br₂ClF₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18074328 CAS číslo: 1309602-11-6 |