Tisk…
Isopropyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450281-100G PC450281-25G PC450281-5G
APOSPC450281-100GEA 13390 CZK
APOSPC450281-100G APOSPC450281-25G APOSPC450281-5G
Isopropyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Isopropyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Vzorec: C₅H₈F₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16619130
CAS číslo: 757-11-9