Tisk…
Benzyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450279-100G PC450279-25G PC450279-500G
APOSPC450279-100GEA 8100 CZK
APOSPC450279-100G APOSPC450279-25G APOSPC450279-500G
Benzyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Benzyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Vzorec: C₉H₈F₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16620487
CAS číslo: 115611-57-9