Tisk…
Propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC450273-100G PC450273-25G
APOSPC450273-100GEA 6650 CZK
APOSPC450273-100G APOSPC450273-25G
Propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Vzorec: C₅H₈F₄O
Bod varu: 74 °C
Hustota: 1,128 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –4,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16619128
CAS číslo: 380-48-3
UN: 3271
ADR: 3,II