Tisk…
1-Bromo-4-fluoro-2-(trichloromethyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450265-1G PC450265-5G
APOSPC450265-1GEA 6750 CZK
APOSPC450265-1G APOSPC450265-5G
1-Bromo-4-fluoro-2-(trichloromethyl)benzene
1-Bromo-4-fluoro-2-(trichloromethyl)benzene
Vzorec: C₇H₃BrCl₃F
MW: 292.36 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19442033
CAS číslo: 1309602-51-4