Tisk…
1H,1H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450263-1G PC450263-250MG
APOSPC450263-1GEA 2280 CZK
APOSPC450263-1G APOSPC450263-250MG
1H,1H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
1H,1H-Perfluoroheptyl methacrylate
Vzorec: C₁₁H₇F₁₃O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16621324
CAS číslo: 48076-44-4
UN: 1993
ADR: 3,III