2,4-Difluoro-1,3,5-trimethylbenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450262-1G
PC450262-5G
APOSPC450262-1GEA
3110
CZK
APOSPC450262-1G
APOSPC450262-5G
2,4-Difluoro-1,3,5-trimethylbenzene 95%
2,4-Difluoro-1,3,5-trimethylbenzene
Vzorec:
C₉H₁₀F₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18074339 CAS číslo: 392-61-0 |