Tisk…
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)phosphate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450257-1G PC450257-25G PC450257-5G
APOSPC450257-1GEA 1960 CZK
APOSPC450257-1G APOSPC450257-25G APOSPC450257-5G
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)phosphate 97%
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)phosphate
Vzorec: C₉H₆F₁₅O₄P
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22124059
CAS číslo: 25476-41-9