Tisk…
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC450255-1G PC450255-25G PC450255-5G
APOSPC450255-1GEA 1040 CZK
APOSPC450255-1G APOSPC450255-25G APOSPC450255-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine hydrochloride
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine hydrochloride
Vzorec: C₄H₄F₇N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22124010
CAS číslo: 2794-75-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III