Tisk…
2-(Chlorodifluoromethyl)-4,6-bis(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450253-1G PC450253-25G PC450253-5G
APOSPC450253-1GEA 1920 CZK
APOSPC450253-1G APOSPC450253-25G APOSPC450253-5G
2-(Chlorodifluoromethyl)-4,6-bis(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
2-(Chlorodifluoromethyl)-4,6-bis(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Vzorec: C₆ClF₈N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27918507
CAS číslo: 328-77-8