Tisk…
1H,1H-Heptafluorobutyl methyl ether 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450249-5G PC450249-1G
APOSPC450249-5GEA 9920 CZK
APOSPC450249-5G APOSPC450249-1G
1H,1H-Heptafluorobutyl methyl ether 97%
1H,1H-Heptafluorobutyl methyl ether
Vzorec: C₅H₅F₇O
Bod varu: 68 °C
Hustota: 1,3945 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16621315
CAS číslo: 376-98-7
UN: 1993
ADR: 3,III