Tisk…
1-(Nonafluorobutyl)trifluoroethanesultone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450248-5G PC450248-1G
APOSPC450248-5GEA 5390 CZK
APOSPC450248-5G APOSPC450248-1G
1-(Nonafluorobutyl)trifluoroethanesultone 97%
1-(Nonafluorobutyl)trifluoroethanesultone
Vzorec: C₆F₁₂O₃S
MW: 380,108 g/mol
Bod varu: 114 °C (76 mm Hg)
Hustota: 1,78 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16621321
CAS číslo: 85211-95-6