Tisk…
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450247-25G PC450247-1G PC450247-5G
APOSPC450247-25GEA 15840 CZK
APOSPC450247-25G APOSPC450247-1G APOSPC450247-5G
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
Vzorec: C₃H₃ClF₄O
Bod varu: 107…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16621305
CAS číslo: 20411-83-0