Tisk…
(R)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450246-1G PC450246-250MG
APOSPC450246-1GEA 43970 CZK
APOSPC450246-1G APOSPC450246-250MG
(R)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
(R)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Vzorec: C₃H₅F₃O₂
Bod varu: 87…88 °C (25 mm Hg)
Bod tání: 53…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16622004
CAS číslo: 148683-13-0