Tisk…
Nonafluoropentanamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450244-1G PC450244-25G PC450244-5G
APOSPC450244-1GEA 870 CZK
APOSPC450244-1G APOSPC450244-25G APOSPC450244-5G
Nonafluoropentanamide 97%
Nonafluoropentanamide
Vzorec: C₅H₂F₉NO
Bod varu: 180…182 °C
Bod tání: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00451833
CAS číslo: 13485-61-5