Tisk…
Sodium dichlorofluoroacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450243-1G PC450243-5G
APOSPC450243-1GEA 1870 CZK
APOSPC450243-1G APOSPC450243-5G
Sodium dichlorofluoroacetate 98%
Sodium dichlorofluoroacetate
Vzorec: C₂Cl₂FO₂·Na
MW: 168,914 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02696369
CAS číslo: 2837-90-3