Sodium 2,2-difluorohexanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450242-1G
PC450242-250MG
APOSPC450242-1GEA
4900
CZK
APOSPC450242-1G
APOSPC450242-250MG
Sodium 2,2-difluorohexanoate
Sodium 2,2-difluorohexanoate
Vzorec:
C₆H₉F₂O₂·Na MW: 174.121 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23134591 CAS číslo: 1403667-43-5 |