Tisk…
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC450241-25G PC450241-5G
APOSPC450241-25GEA 6720 CZK
APOSPC450241-25G APOSPC450241-5G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether 99%
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether
Vzorec: C₆H₁₀F₄O
Bod varu: 93 °C
Hustota: 1,1018 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16619143
CAS číslo: 18180-34-2
UN: 3271
ADR: 3,II