Tisk…
2-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methoxy]phthalimide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450240-25G PC450240-5G
APOSPC450240-25GEA 13030 CZK
APOSPC450240-25G APOSPC450240-5G
2-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methoxy]phthalimide
2-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methoxy]phthalimide
Vzorec: C₁₅H₆F₅NO₃
MW: 343.205 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054391
CAS číslo: 57981-01-8