Tisk…

Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC450238-5G PC450238-1G
APOSPC450238-5GEA 11380 CZK
APOSPC450238-5G APOSPC450238-1G
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Vzorec: C₉H₉F₁₂O₄P
Bod varu: 140 °C (6 mm Hg)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 1,6481 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00371442
CAS číslo: 563-10-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR