Tisk…
4-Iodo-1,1,1,3-tetrafluoro-2-butene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450237-1G PC450237-5G
APOSPC450237-1GEA 5390 CZK
APOSPC450237-1G APOSPC450237-5G
4-Iodo-1,1,1,3-tetrafluoro-2-butene
4-Iodo-1,1,1,3-tetrafluoro-2-butene
Vzorec: C₄H₃F₄I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460478
CAS číslo: 933668-33-8