Tisk…
1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450236-25G PC450236-5G PC450236-100G
APOSPC450236-25GEA 0 CZK
APOSPC450236-25G APOSPC450236-5G APOSPC450236-100G
1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
Vzorec: C₆H₆F₈O₂
MW: 262,098 g/mol
Bod varu: 80 °C (50 mm Hg)
Hustota: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16619127
CAS číslo: 358-39-4