Tisk…
Perfluorotetrahydro-2-furancarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC450231-1G PC450231-5G
APOSPC450231-1GEA 4500 CZK
APOSPC450231-1G APOSPC450231-5G
Perfluorotetrahydro-2-furancarboxylic acid
Perfluorotetrahydro-2-furancarboxylic acid
Vzorec: C₅HF₇O₃
MW: 242,048 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28054325
CAS číslo: 65578-62-3
UN: 3265
ADR: 8,III