Tisk…
3-Carbethoxy-2,6-bis(difluoromethyl)-4H-pyran-4-one
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450230-1G PC450230-5G
APOSPC450230-1GEA 3540 CZK
APOSPC450230-1G APOSPC450230-5G
3-Carbethoxy-2,6-bis(difluoromethyl)-4H-pyran-4-one
3-Carbethoxy-2,6-bis(difluoromethyl)-4H-pyran-4-one
Vzorec: C₁₀H₈F₄O₄
MW: 268,162 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18074364
CAS číslo: 1309602-66-1