Tisk…
3-(2-Chloroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoropropane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450226-1G PC450226-5G
APOSPC450226-1GEA 3110 CZK
APOSPC450226-1G APOSPC450226-5G
3-(2-Chloroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoropropane
3-(2-Chloroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoropropane
Vzorec: C₅H₇ClF₄O
MW: 194.555 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11164793
CAS číslo: 64769-39-7
UN: 1993
ADR: 3 III