Tisk…
Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) sulphite
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450225-1G PC450225-25G PC450225-5G
APOSPC450225-1GEA 1870 CZK
APOSPC450225-1G APOSPC450225-25G APOSPC450225-5G
Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) sulphite
Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) sulphite
Vzorec: C₆H₆F₈O₃S
MW: 310,162 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25978122
CAS číslo: 649-76-3