Tisk…
Perfluoro(2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic) acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450224-1G PC450224-5G
APOSPC450224-1GEA 7410 CZK
APOSPC450224-1G APOSPC450224-5G
Perfluoro(2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic) acid 97%
Perfluoro(2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic) acid
Vzorec: C₁₈HF₃₅O₇
MW: 994,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412273
CAS číslo: 52481-85-3