Tisk…
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecyl acrylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450221-1G PC450221-5G
APOSPC450221-1GEA 4600 CZK
APOSPC450221-1G APOSPC450221-5G
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecyl acrylate 95%
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecyl acrylate
Vzorec: C₁₃H₁₁F₁₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18074411
CAS číslo: 451456-30-7