5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-2-octanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC450220-1G
PC450220-5G
APOSPC450220-1GEA
7280
CZK
APOSPC450220-1G
APOSPC450220-5G
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-2-octanone 97%
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-2-octanone
Vzorec:
C₈H₇F₉O MW: 290,126 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18072183 CAS číslo: 140834-64-6 |