Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC450218-25G
PC450218-5G
APOSPC450218-25GEA
31610
CZK
APOSPC450218-25G
APOSPC450218-5G
Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Vzorec:
C₆F₅O₃S·Na MW: 270.109 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04038122 CAS číslo: 120193-44-4 |