Tisk…
2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450216-1G PC450216-5G
APOSPC450216-1GEA 5000 CZK
APOSPC450216-1G APOSPC450216-5G
2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₁₃H₈F₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06490681
CAS číslo: 164593-05-9