Tisk…
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450213-250MG PC450213-5G PC450213-1G
APOSPC450213-250MGEA 3310 CZK
APOSPC450213-250MG APOSPC450213-5G APOSPC450213-1G
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Vzorec: C₆H₁₂F₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24842562
CAS číslo: 1435806-96-4