Tisk…
4,4,4-Trifluorobutyl difluoromethylether
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450212-1G PC450212-5G
APOSPC450212-1GEA 4140 CZK
APOSPC450212-1G APOSPC450212-5G
4,4,4-Trifluorobutyl difluoromethylether
4,4,4-Trifluorobutyl difluoromethylether
Vzorec: C₅H₇F₅O
Bod varu: 98 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD27918476
CAS číslo: 1823866-91-6