Tisk…
1,1,1-Tribromotrifluoroacetone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450209-1G PC450209-5G
APOSPC450209-1GEA 3940 CZK
APOSPC450209-1G APOSPC450209-5G
1,1,1-Tribromotrifluoroacetone
1,1,1-Tribromotrifluoroacetone
Vzorec: C₃Br₃F₃O
MW: 348,739 g/mol
Bod varu: 84,7 °C (743 mm Hg)
Hustota: 2,7 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18074348
CAS číslo: 431-91-4