Tisk…
Sodium 2,2-difluorobutyrate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450208-1G PC450208-5G
APOSPC450208-1GEA 4170 CZK
APOSPC450208-1G APOSPC450208-5G
Sodium 2,2-difluorobutyrate
Sodium 2,2-difluorobutyrate
Vzorec: C₄H₅F₂O₂·Na
MW: 146.068 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20486155
CAS číslo: 1346521-51-4