Tisk…
2-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450206-1G PC450206-5G
APOSPC450206-1GEA 3290 CZK
APOSPC450206-1G APOSPC450206-5G
2-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
2-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Vzorec: C₅H₂F₉I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18074329
CAS číslo: 428-68-2